Merck
Z516198
Sigma-Aldrich
金属/金属水素化物テストキット
for determining reagent purities
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
関連するカテゴリー
詳細
このユニ-クな試験キットは、使いやすく正確な方法で試薬の純度を測定することができます。活性金属および金属水素化物 (水素化ほう素を含む) が適合する加水分解性溶媒と反応すると、水素ガスが発生します。水素ガスが目盛りの付いたビュレット内の水中を移動することによって定量できます。
分析可能な金属、金属水素化物の例:
  • ミネラルオイル中に分散したナトリウムおよびリチウム
  • ボラン-テトラヒドロフランおよびボラン-硫化メチル錯体
  • 9-BBN
  • K-Selectride
  • リチウムアルミニウムヒドリド
  • ジイソブチルアルミニウムヒドリド
試験手順の詳細はAldrich Technical Information Bulletin AL-123 を参照してください。このbulletinは当社のウェブサイト sigma-aldrich.com内の技術情報のセクションからダウンロ-ド、またはお近くのテクニカルサポ-トにご連絡ください。交換用の部品については、sigma-aldrich.com/glassをご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z516198-1KT-A4061832132457