Merck
Z503800
Sigma-Aldrich
Scienceware® trays
w/ faucet, inside dimensions L × W × H 30 cm × 41 cm × 7.6 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
物質
low-density polyethylene container
メーカー/製品名
Bel-Art
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
成型したLDPEトレイは、最高で温度77°C(171°F)に耐えられます。PE製の蛇口口径は12.7 mmです。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)