Merck
Z421952
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-coil condenser
double stack, joint: SJ 75/50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: SJ75/50
全体高
1070 mm
表面積
7015 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Efficient, high-volume condensation for large system applications. Large surface area provides efficient condensation of refluxing liquids with reduced risk of flooding. For use with flasks up to 72 L. Coil surface area: 1230 cm2; height: 440 mm; O.D.: 60 mm.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)