Merck
Z422274
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-jacket coil condenser
joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
外径
60 mm
表面積
1230 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Excellent for lower boiling solvents.
Features:
• Triple-jacketing provides maximum cooling surface area
• Does not flood as readily during reflux surges
• Minimizes loss of volatile components
• Highly efficient while extremely compact
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)