特徴
CE compliant: no
CSA approved: no
メーカー/製品名
Ace Glass 7825-34
利用可能性
not available in Canada, EU
L
121.92 mm , arc length
全長
244.35 mm
出力
450 W
詳細
Medium pressure, quartz, mercury-vapor lamp. The 61 cm PTFE covered lead wires, fitted with pin type connectors and 6 in. cord for connecting to power supply, permit lowering lamp into well for vertical operation. Of total energy radiated, approximately 40-48% is in the ultraviolet portion of the spectrum, 40-43% in the visible, the balance in the infrared.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)