Merck
Z420492
Sigma-Aldrich
卓上ブフナー漏斗用穿孔フィルタープレート
for Z420468
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.43
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Bel-Art
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic table-top buchner funnel using your choice of perforated filter plate. Plates are made of 4.8mm (³/₁₆") thick HDPE with 4.8mm (³/₁₆") perforations on 11mm (⁷/₁₆") centers.
特徴および利点
  • Removable plate for use in precious metals recovery
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)