Merck
Z247375
Coors Buchner funnel
capacity 2000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
詳細
For Filter Paper Diameter (mm): 185
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66247
H
270 mm
キャパシティ
2000 mL
プレート直径
186 mm
直径
160 mm, perforated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
アプリケーション
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)