Merck
Z417041
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 open-top caps
diam. 45 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 10
直径
45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャップはPBT製です。温度範囲:-45~180°C。以下収載の、表面をPTFEでコートしたシリコンライナーと共に使用します。試薬の導入またはサンプリングの場合、シリンジと共に使用してください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)