Merck
DWK986540
WHEATON® liquid scintillation vial with attached cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
別名:
986540
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
包装
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
メーカー/製品名
986540
ボトル 直径× H × W
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
  • 20 mL size
  • Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
  • Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
特徴および利点
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)