Merck
Z413380
Sigma-Aldrich
Aldrich® Hempel column
Unjacketed, effective L 300 mm, O.D. × I.D. 22 mm × 19 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS24/40
外径 × 内径
22 mm × 19 mm
有効長
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)