メーカー/製品名
J. Young
サイドアーム外径
11 mm
栓サイズ
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
J. Young高真空PTFEバルブは、大気に敏感な物質の使用時に大気をコントロールするのに役立ちます。
特長:
特長:
- PTFEで覆われた独自のエラストマーOリングシール付きPTFE製ピストン
- ガラスからPTFEまで使用できるグリースフリーのシール
- 10-6 torrの高真空性
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z405612-1EA | 4061826668788 |