Merck
Z341800
IKA® KS 130 shakers
KS 130 Basic orbital shaker
別名:
lab shaker, laboratory shaker, orbital shaker, reciprocating shaker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
AC/DC入力
240 V
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 0002980000
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Shaking motion: circular
  • Permissible agitation weight: (with attachment) 2 kg
  • Speed range: 0-800 rpm
LED display shows speed and time settings
Electronic time switch: 5-50 min
Requires AS 130.1, AS 130.2 or AS 130.3 to hold bottles, flasks etc.
特徴および利点
Small shaker, free of wear and tear, adjustable.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)