Merck
Z341479
Sigma-Aldrich
Hirschmann® Ceramus® bottle-top dispenser, adjustable volume
dispensing volume 0.4-2.0 mL, precision: 0.1 CV%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
subdivision 0.05 mL
with recirculating valve
メーカー/製品名
Hirschmann 932200010
dispensing volume measuring range
0.4-2.0 mL, precision: 0.1 CV%
容量
0.4-2 mL
フィッティング
GL 32
GL 38
GL 45
S 40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 化学的に不活性 - Duran®ホウケイ酸ガラスバレルに、独自のセラミックディスペンサーピストンを内蔵
  • マイクロステップ容量調節 - 再現性を確保
  • ボトル上で回転 - 便利な機能
  • 再循環システム - 試薬を無駄にしない迅速なプライミングが可能
  • 長期間続く較正 - 個々にシリアル番号とテスト証明が付属
適合ボトル:
  • GL 45ネジ式/Pyrex®、Duran®培地瓶
  • GL 32ネジ式/Aldrich Sealed for Quality、Sure/Sealボトル
  • GL 38ネジ式/ガロンボトル
  • S40ネジ式
仕様:
  • ピストン - 純度99.7%のAl2O3
  • バレル - Duran®ホウケイ酸ガラス
  • バルブブロックとハウジング - ECTFE
  • バルブ - ホウケイ酸ガラス製ボールおよびシート(HF:セラミック)、Hastelloy®放出バルブスプリング
  • 吸引チューブと放出チューブ - FEP
  • 滅菌 - 完成品の状態のまま分解せず、121°C/2 barで蒸気滅菌可能
  • ルアーロック接続 - フィルターと乾燥チューブ用
法的情報
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)