特徴
subdivision 1.0 mL
with recirculating valve
メーカー/製品名
Hirschmann 9362000
dispensing volume measuring range
10.0-60.0 mL, precision: 0.1 CV%
容量
10-60 mL
フィッティング
(A 28)
(A45)
S 40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- 化学的に不活性 - Duran®ホウケイ酸ガラスバレルに、独自のセラミックディスペンサーピストンを内蔵
- マイクロステップ容量調節 - 再現性を確保
- ボトル上で回転 - 便利な機能
- 再循環システム - 試薬を無駄にしない迅速なプライミングが可能
- 長期間続く較正 - 個々にシリアル番号とテスト証明が付属
適合ボトル:
- GL 45ネジ式/Pyrex®、Duran®培地瓶
- GL 32ネジ式/Aldrich Sealed for Quality、Sure/Sealボトル
- GL 38ネジ式/ガロンボトル
- S40ネジ式
仕様:
- ピストン - 純度99.7%のAl2O3
- バレル - Duran®ホウケイ酸ガラス
- バルブブロックとハウジング - ECTFE
- バルブ - ホウケイ酸ガラス製ボールおよびシート(HF:セラミック)、Hastelloy®放出バルブスプリング
- 吸引チューブと放出チューブ - FEP
- 滅菌 - 完成品の状態のまま分解せず、121°C/2 barで蒸気滅菌可能
- ルアーロック接続 - フィルターと乾燥チューブ用
法的情報
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z341517-1EA | 4061833579343 |