Merck
Z322210
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 34/35
別名:
MF10/5B/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS34/35
メーカー/製品名
Quickfit MF 10/5B/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)