物質
borosilicate glass
round bottom flask
short
two-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6936-40
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
24/40ジョイント。サイドアームはネジ式になっているため、ナイロンブッシングと使用できます。直径7 mmまでの温度計またはガス抜きチューブを取り付けることができます。ブッシングとFETFE® O-リングを備えています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)