Merck
Z158941
Porcelain desiccator plates, small perforations
plate diam. 240 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
穴径:
23 mm , center
3 mm , small
プレート直径:
240 mm
詳細
Diameter of center hole (mm): 20
メーカー/製品名
Coorstek 66453
穴径
23 mm , center
3 mm , small
プレート直径
240 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学磁器の平均膨張係数は、20°C~200°Cでは 3.56 x 10-6ですが、1000°Cでは4.69 x 10-6まで次第に増加します。磁器製品に加わる熱応力によるき裂を防ぐために、加熱/冷却速度を200°C/時間以下にすることを強くお勧めします。デシケータープレートには、全体に小さい穿孔があり中央に大きな穴が1つあります。プレートは片面がつや出しされており、脚はありません。
耐熱品質
融点:1670°C
軟化点:1400°C
つや出ししない場合の使用制限:1400°C
つや出しした場合の使用制限:1150°C
排気した場合の使用制限:1300°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)