物質
porcelain
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 65980
外径
240 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Our porcelain plates for glass desiccators and polypropylene (PP) plates for PC/PP desiccators are essential components designed to enhance the functionality and efficiency of your desiccation processes. Both porcelain and PP plates are designed to optimize the performance of your desiccators, ensuring that your samples remain protected from moisture and environmental contaminants.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)