メーカー/製品名
WHEATON®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリースを使わず、外ネジ式ガラスコンポーネント間をネジで不活性接続します。接液部はすべてPTFEです。5 μm未満の動的真空が達成されます。180°Cまでで使用できます。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)