Merck
Z320226
PTFE washer for Quickfit® cone/screw thread adapter
24 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
別名:
QW24/6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
特徴
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
メーカー/製品名
Quickfit
利用可能性
not available in USA and Canada
フィッティング
24 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)