Merck
Z319260
Sigma-Aldrich
Drying tube sublimation insert for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
borosilicate glass, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Büchi 037133
詳細
別の使用法として、Buchi B-585ガラス製乾燥オーブン(Z563080またはZ616818)には昇華乾燥管挿入ユニットがあり、昇華によって物理的に精製することができます。固体は直接気相に入り、低温表面で再度純化されます。昇華用部品を乾燥オーブン中に挿入し、水などの冷媒で冷却します。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z319260-1EA4061832770833