Merck
BR65810
BRAND® desiccator
size 200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
詳細
lid PC, base & desiccant tray PP
lid PC, base & desiccant tray PP
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 65810
サイズ
200
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polycarbonate lid. PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum. Light-weight and easy to handle.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1