Merck
Z317489
Duran® vacuum desiccators
I.D. × H 200 mm × 296 mm, flat flange
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
joint ST/NS24/29
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
利用可能性
not available in USA and Canada
内径 × H
200 mm × 296 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences