Merck
Z317446
Duran® desiccator
I.D. 250 mm
別名:
247816604
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
利用可能性
not available in USA and Canada
H
357 mm
内径
250 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
平らなフランジ、取っ手付きのカバー
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)