Merck
BR65243
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 425 mm, top socket joint: 24/29
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
ジョイント
socket joint: top24/29
特徴
lid with socket and stopcock
メーカー/製品名
BRAND 65243
公称直径 × 外径 × H
250 mm × 320 mm × 425 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid. Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket, and interchangeable Boro 3.3 stopcock.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)