Merck
Z308900
Quickfit® conical flasks
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 24/29
別名:
FE1L/3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
ジョイント
joint: ST/NS24/29
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
without cap
包装
case of 2
メーカー/製品名
Quickfit FE1L/3
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)