Merck
Z304484
Quickfit® pressure equalising dropping funnel
capacity 100 mL, Pear-shaped, male joint: ST/NS 19/26, female joint: ST/NS 19/26
別名:
DE100/22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
female joint: ST/NS19/26
male joint: ST/NS19/26
特徴
Pear-shaped
メーカー/製品名
Quickfit DE 100/22
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With GP Rotaflo stopcocks
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)