Merck
Z304204
Quickfit® column packing supports
fits ST/NS: 24/29 female joint
別名:
EX13/23
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Quickfit® EX 13/23
利用可能性
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
直径
21 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These spiral packing supports will hold 4 mm or larger Fenske helices. They may be used with larger socket sizes than those shown below providing there is a suitable constriction at or above the cone at the bottom of the column.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)