Merck
Z411965
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass helices
coil I.D. 4-5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
コイル内径
4-5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)