Merck
Z210552
Pro-Pak®蒸留パッキング
0.24 in.2, 316 SS
別名:
Distillation Packing Material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 1 L
メーカー/製品名
Ace Glass 662423
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
効率的で自己湿潤性を持ち、排出の便を考えて突起部を設けた蒸留用カラム(直径 0.75~12 in.)。最大還流率約 3.4 L/h。0.16 in.2サイズの内部空間 94%、0.24 in.2サイズの場合は 96%。それぞれのパッケージのパッキングサイズ約 1 L。歪みを生じない最高充填高さ 20 ft。
法的情報
Pro-Pak is a registered trademark of Cannon Instruments Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)