Merck
Z302600
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23
別名:
FR50/1S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/23
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
case of 10
メーカー/製品名
Quickfit FR50/1S
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Short neck with ground-glass joint.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)