Merck
Z125202
Ace Claisen アダプター
Distilling
別名:
distilling adapter, glass adapter, glass adapters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ラベル
B
ジョイント
joint ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 513654
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Threaded nylon bushing for 7 mm O.D. thermometer.
product is shown on the right in the photo
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.