メーカー/製品名
Bel-Art F20311-1718
穴径
10 mm
詳細
Stopper has PTFE® PTFE body with Viton® O-ring.
特徴および利点
- Polypropylene screw cap on top has an inside O-ring for depth adjustment of glass tubing
- Bottom inner joint has a threaded extracting nut for easy removal of adapter
- Not Autoclavable
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)