Merck
Z291595
Supelco
アルミニウムキャップ・赤色PTFE/シリコーン製セプタム、オートサンプラー用バイアル(12 × 32 mm、標準口径)用
silver aluminum seal, O.D. 11 mm, red PTFE/silicone septa
別名:
PTFE/シリコン製セプタム付きクリンプシール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
red PTFE/silicone septa
silver aluminum seal
特徴
closure type crimp seal
包装
pkg of 100 ea
外径
11 mm
フィッティング
closure for 11 mm crimp top vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z291595-1PAK4061832326481