Merck
Z162515
Sigma-Aldrich
Wheaton PP製オートサンプラーバイアル
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, 5 × 11 serum finish, thread for 11 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
natural polypropylene vial
特徴
closure type snap ring vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
12 mm × 32 mm
容量
0.1 mL
フィッティング
thread for 11 mm
詳細
0.1 mL vol., 12 × 32 mm. Lightweight, nonbreakable, high chemical resistance. Compatible with Beckman®, Agilent®, PerkinElmer®, Spectra-Physics® autosamplers.
1PAK = 1,000 vials
0.1PAK = 100 vials
法的情報
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Spectra-Physics is a registered trademark of Newport Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)