おすすめの製品
AC/DC入力
110 V (AC)
物質
fabric
特徴
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 5000 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100B-TM114
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-450 °C temp. range
出力
600 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シリーズTMのマントルの外面はアルミニウム製で、耐久性に優れています。
- 内部は柔軟な布地でできています。
- 内部の最高使用温度:450°C
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)