Merck
Z284114
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 in. × 5/16 in.
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37140-0010
L
25.4 mm
直径
8 (31.8mm ring O.D) mm
サイズ
1 in. × 5/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
法的情報
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)