Merck
Z275085
Sigma-Aldrich
Kimax® weighing bottle, Style II
capacity 30 mL
別名:
15146-3060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.71
物質
glass bottle
glass stopper
round bottle
ジョイント
joint ST/NS neck34/12
特徴
with cap
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Kimble® 15146-3060
内径 × H
30 mm × 60 mm
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
Cylindrical, tall form. Style II has a cap closure that fits over an externally ground body.
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)