物質
glass bottle
glass stopper
round bottle
ジョイント
joint ST/NS neck71/15
特徴
with cap
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Kimble® 15165-7033
内径 × H
70 mm × 33 mm
キャパシティ
82 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These bottles are used in applications that require adding and removing substances to determine precise weight.
特徴および利点
- Kimax® weighing bottles are ideal for determining the precise weight of the samples for various laboratory applications.
- Manufactured from low extractable borosilicate glass.
- Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
- The cylindrical, tall form features a closed bottom stopper that fits into an internally ground body.
- Plug style stopper creates a perfect seal and prevents sample loss.
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)