Key Documents
SYNF501025
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10
別名:
Synthware F501025, microscale flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
black Nylon cap
flat bottom
glass flask
ジョイント
joint neck14/20
joint: ST/NS14/10
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F501025
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE-faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-ring s, see R014; for septa, see R1420.
その他情報
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)