特徴
O-ring tip
メーカー/製品名
Kimble®
穴
0-8 mm
ステム直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
微調整用の精密おすねじです。弁は1/2回転までブリードとして使用できます。全開位置は1.5回転です。
- 5×10-7 Torrまでの高真空用途用
- 連続使用では230°C、断続使用では275°C
- PTFE製ワイパー付き非回転型PTFE製シャフト
- Viton® Oリング
特徴および利点
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Designed with a precision external thread for fine control
- Can be used as a bleed up to 1/2 turn
- Full open position is at 1-1/2 turns
- Primary seal is made with a FKM O-Ring on a tapered seat
- Non-rotating PTFE shaft can be used continuously at system temperatures of 230 °C or intermittently at 275 °C
法的情報
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z271179-1EA | 4061832901688 |