Merck
Z271160
HI-VAC® 真空バルブ
One-way, bore 0-4 mm, O-ring tip
別名:
826500-0004
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
NACRES:
NB.79
特徴
O-ring tip
メーカー/製品名
Kimble®
0-4 mm
ステム直径
9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
微調整用の精密おすねじです。弁は1/2回転までブリードとして使用できます。全開位置は1.5回転です。
  • 5×10-7 Torrまでの高真空用途用
  • 連続使用では230°C、断続使用では275°C
  • PTFE製ワイパー付き非回転型PTFE製シャフト
  • Viton® Oリング
特徴および利点
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed with a precision external thread for fine control
  • Can be used as a bleed up to 1/2 turn
  • Full open position is at 1-1/2 turns
  • Primary seal is made with a FKM O-Ring on a tapered seat
  • Non-rotating PTFE shaft can be used continuously at system temperatures of 230 °C or intermittently at 275 °C
法的情報
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)