Merck
Z271349
Sigma-Aldrich
HI-VAC® 真空バルブ
Three-way, O-ring tip: no, bore 0-4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
NACRES:
NB.79
特徴
O-ring tip: no
メーカー/製品名
Kimble®
0-4 mm
ステム直径
9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
微調整用の精密おすねじです。弁は1/2回転までブリードとして使用できます。全開位置は1.5回転です。
  • 5×10-7 Torrまでの高真空用途用
  • 連続使用では230°C、断続使用では275°C
  • PTFE製ワイパー付き非回転型PTFE製シャフト
  • Viton® Oリング
法的情報
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z271349-1EA4061832901831