Merck
96607
Supelco
2-フェニルインドール
analytical standard
別名:
NSC 15776, スタビライザー I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11N
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥ 98.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
188-190 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
InChI Key
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • ヨウ素触媒Markovnikov付加を経由するオキソピロリジン類縁体
  • 抗がん免疫調節薬候補であるトリプトファンジオキシゲナーゼインヒビターのピリジルエテニルインドール類
  • 有機発光ダイオード(OLED)
  • 抗炎症薬
  • シクロオキシゲナーゼ1(COX-1)/シクロオキシゲナーゼ2(COX-2)インヒビター候補
  • がんおよびマラリアの治療に用いる薬剤
  • 抗真菌薬および抗菌薬
  • 蛍光プローブ
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ジフルオロヒドロキシル化反応†
  • Mannich型反応†
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
96607-100MG:
96607-VAR:
96607-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)