ジョイント
joint: ST/NS10/18
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F20309-1675
開口部サイズ
6-7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Viton® O-リング付きのPTFE本体と、Viton O-リングを内側に付けたPPスクリューキャップで、気密性が求められる作業に使用できます。キャップを緩め、温度計またはチューブの深さを調節します。
法的情報
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z268771-1EA | 4061832262949 |