Merck
SYNA452440
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A452440, thermometer inlet adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A452440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)