Merck
Z265500
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 20 cm × 20 cm, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
別名:
Silica Gel TLC Plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
物質
glass support
silica gel 60 matrix
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Analtech 47011
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
250 μm
プレートL × W
20 cm × 20 cm
粒径
10-12 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Most rugged silica gel plates available.
法的情報
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)