Key Documents
Z263176
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 32 oz (1000 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
キャップサイズ
53-400
ジョイント
Joints threaded neck (53-400)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
with cap
with cap
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216944
キャパシティ
32 oz (1000 mL)
直径× H
99 mm × 178 mm
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
• Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders• Easy removal of contents• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)• Amber, USP Type III soda-lime glass
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)