Merck
DWKW217932
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity (2,500 mL), white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
別名:
W217932
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
with cap
包装
case of 12 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W217932
ボトル 直径× H
(142 mm) (241 mm)
キャパシティ
(2,500 mL)
フィッティング
70-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)