Key Documents
Z243868
Sigma-Aldrich
POWERMITE proportional on/off type-1,000W capacity heat control
EB-1C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
120 V AC
特徴
CSA approved
利用可能性
not available in EU
重量
1.6 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Model EB-1C has a cast aluminum case with gray, baked-on finish, satin SS face plate with flush-mounted receptacle and dial plate, pilot lamp (two lamps on model EB-1C), and a 3 ft, 3-wire power cord with U.S. plug.
THERMOWELLヒーティングマントルやその他の抵抗加熱回路(ホットプレート、ヒートテープ、ウォーターバスなど)の制御に使用します。半導体素子またはプロポーショナルオン/オフモデルをご利用になれます。すべてのモデルにヒューズが付いています(回路のブレーカーはありません)。各ユニットは、15~70%の範囲(15%以下はオフ、70%以上でフル)でダイヤル設定した出力または電圧を出力するように調節されます。大容量で、線間電圧の変動が大きい場合も一定の出力が得られます。電圧は変動しません。50/60 Hz.
法的情報
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)